Läs mer
Thermo Scientific Chemicals Penicillin V potassium salt, 94+%
Product Code. 15354998 Shop All Thermo Scientific Chemicals Products
Change view
Click to view available options
Kvantitet:
5 g
25 g
Unit Size:
25g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Product Code. Kvantitet unitSize
15354998 5 g 5g
15364998 25 g 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Product Code. 15354998 Supplier Thermo Scientific Chemicals Supplier No. 455230050
Request Bulk or Custom Format
CAS: 132-98-9 | C16H17KN2O5S | 388.48 g/mol
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Acros Organics produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Den ursprungliga Acros Organics-produkt-/artikelkoden eller SKU-referensen har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemical Identifiers
CAS 132-98-9
Molekylformel C16H17KN2O5S
Molekylvikt (g/mol) 388.48
MDL-nummer MFCD00051771
InChI-nyckel HCTVWSOKIJULET-LQDWTQKMSA-M
PubChem CID 131673927
LEDER [K+].CC1(C)S[C@@H]2[C@H](NC(=O)COC3=CC=CC=C3)C(=O)N2[C@H]1C([O-])=O
Specifications
Kemiskt namn eller material Penicillin V potassium salt
Typ Penicillin V Potassium Salt
Smältpunkt 197.0°C to 202.0°C
Infrarött spektrum Authentic
Specifik rotation +220° to +235° (20°C, 589nm) (c=1, H2O)
Kvantitet 5 g
Löslighetsinformation Solubility in water: soluble.
IUPAC-namn (2S,5R,6R)-3,3-dimetyl-7-oxo-6-[(2-fenoxiacetyl)amino]-4-tia-1-azabicyklo[3.2.0]heptan-2-karboxylsyra;molekylärt väte;kalium
Formel vikt 388.48
Procent renhet ≥98.5% (HPLC)
compliance-icons compliance-icons
Product Identifier
  • Penicillin V potassium salt
Signal Word
  • Fara
Hazard Category
  • Akut toxicitet Kategorija 4
  • Luftvägssensibilisering Kategorija 1
  • Preobcutljivost koze Kategorija 1
Hazard Statement
  • H317-Kan orsaka allergisk hudreaktion.
  • H334-Kan orsaka allergi- eller astmasymtom eller andningssvårigheter vid inandning.
  • H302-Skadligt vid förtäring.
Precautionary Statement
  • P261-Undvik att inandas damm/rök/gaser/dimma/ångor/sprej.
  • P280-Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd.
  • P342+P311-Vid besvär i luftvägarna: Kontakta GIFTINFORMATIONSCENTRALEN/läkare/ .
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.