Läs mer
Thermo Scientific Chemicals Penicillin V potassium salt, 94+%
Produktkod. p-7077536 Handla allt Thermo Scientific Chemicals Produkter
Kvantitet:
5 g
25 g
Förpackningsstorlek:
25g
5g
Regleringsinformation: En licens krävs för att köpa denna produkt; KUNGALIG FÖRESKRIFT AV DEN 12 APRIL 1974.
Produktkod. 15354998
Brand: Thermo Scientific Chemicals 455230050
Request Bulk or Custom Format
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
Regleringsinformation: En licens krävs för att köpa denna produkt; KUNGALIG FÖRESKRIFT AV DEN 12 APRIL 1974.
CAS: 132-98-9 | C16H17KN2O5S | 388.48 g/mol
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Acros Organics produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Den ursprungliga Acros Organics-produkt-/artikelkoden eller SKU-referensen har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 132-98-9
Molekylformel C16H17KN2O5S
Molekylvikt (g/mol) 388.48
MDL-nummer MFCD00051771
InChI-nyckel HCTVWSOKIJULET-LQDWTQKMSA-M
PubChem CID 131673927
LEDER [K+].CC1(C)S[C@@H]2[C@H](NC(=O)COC3=CC=CC=C3)C(=O)N2[C@H]1C([O-])=O
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Penicillin V potassium salt
Typ Penicillin V Potassium Salt
Smältpunkt 197.0°C to 202.0°C
Infrarött spektrum Authentic
Specifik rotation +220° to +235° (20°C, 589nm) (c=1, H2O)
Kvantitet 5 g
Löslighetsinformation Solubility in water: soluble.
IUPAC-namn (2S,5R,6R)-3,3-dimetyl-7-oxo-6-[(2-fenoxiacetyl)amino]-4-tia-1-azabicyklo[3.2.0]heptan-2-karboxylsyra;molekylärt väte;kalium
Formel vikt 388.48
Procent renhet ≥98.5% (HPLC)
compliance-icons compliance-icons
Produktbeteckning
  • Penicillin V potassium salt
Signalord
  • Fara
Riskkategorier
  • Akut toxicitet Kategorija 4
  • Luftvägssensibilisering Kategorija 1
  • Preobcutljivost koze Kategorija 1
Faroangivelser
  • H317-Kan orsaka allergisk hudreaktion.
  • H334-Kan orsaka allergi- eller astmasymtom eller andningssvårigheter vid inandning.
  • H302-Skadligt vid förtäring.
Skyddsangivelse
  • P261-Undvik att inandas damm/rök/gaser/dimma/ångor/sprej.
  • P280-Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd.
  • P342+P311-Vid besvär i luftvägarna: Kontakta GIFTINFORMATIONSCENTRALEN/läkare/ .
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.