Läs mer
Penicillin V kaliumsalt, Thermo Scientific Chemicals
Produktkod. p-7042409
Kvantitet:
10 g
25 g
100 g
Förpackningsstorlek:
100g
10g
25g
Produktkod. 15424819
Brand: Thermo Scientific Alfa Aesar J62442.09
Request Bulk or Custom Format
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
Hämmar syntesen av bakteriell cellvägg
Penicillin V Kalium bakteriedödande mot penicillinkänsliga mikroorganismer under det aktiva förökningsstadiet. Det hämmar biosyntesen av cellväggsmukopeptid. Det används för att behandla eller förebygga infektioner som är bevisade eller starkt misstänkta vara orsakade av bakterier.
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
Användningsområden
Penicillin V Kalium bakteriedödande mot penicillinkänsliga mikroorganismer under den aktiva förökningsstadiet. Det hämmar biosyntesen av cellväggsmukopeptid. Det används för att behandla eller förebygga infektioner som är bevisade eller starkt misstänkta vara orsakade av bakterier.
Löslighet Löslig i vatten, dimetylsulfoxid och
metanol.
Anteckningar
Förvaras vid -20 °C. Inkompatibel med oxidationsmedel. Skydda mot värme.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 132-98-9
Molekylformel C16H17KN2O5S
Molekylvikt (g/mol) 388.48
MDL-nummer MFCD00051771
InChI-nyckel HCTVWSOKIJULET-LQDWTQKMSA-M
Synonym Phenoxymethylpenicillinic acid potassium salt
PubChem CID 131673927
IUPAC-namn (2S,5R,6R)-3,3-dimetyl-7-oxo-6-[(2-fenoxiacetyl)amino]-4-tia-1-azabicyklo[3.2.0]heptan-2-karboxylsyra;molekylärt väte;kalium
LEDER [K+].CC1(C)S[C@@H]2[C@H](NC(=O)COC3=CC=CC=C3)C(=O)N2[C@H]1C([O-])=O
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Penicillin V potassium salt
Typ Penicillin V Potassium Salt
Fysisk form Pulver
Smältpunkt 197°C to 202°C
Färg Vitt
Kvantitet 10 g
Beilstein 3899451
Merck Index 14,7100
Löslighetsinformation Soluble in water,dimethyl sulfoxide,and methanol.
Formel vikt 388.48
compliance-icons compliance-icons
Produktbeteckning
  • Penicillin V potassium salt
Signalord
  • Fara
Riskkategorier
  • Akut toxicitet Kategorija 4
  • Luftvägssensibilisering Kategorija 1
  • Preobcutljivost koze Kategorija 1
Faroangivelser
  • H302-Skadligt vid förtäring.
  • H317-Kan orsaka allergisk hudreaktion.
  • H334-Kan orsaka allergi- eller astmasymtom eller andningssvårigheter vid inandning.
Skyddsangivelse
  • P280-Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd.
  • P304+P340-VID INANDNING: Flytta personen till frisk luft och se till att andningen underlättas.
  • P342+P311-Vid besvär i luftvägarna: Kontakta GIFTINFORMATIONSCENTRALEN/läkare/ .
Kompletterande information
  • MIXTURE LIST-Innehåller: Penicillin VK
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.