Läs mer
Penicilléic V-syra (>80 %, xH2O), TRC
Produktkod. 30418318
Change view
Kvantitet:
25 mg
250 mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet
30418318 250 mg
30411239 25 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 30418318 Leverantör Toronto Research Chemicals Leverantörsnummer TRCP223515250MG
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 10-09-2026
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Högrena organiska molekyler och analytiska standarder, strategiskt levererade världen över för att möjliggöra innovation och kommersiell framgång.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 1049-84-9
Molekylformel C16 H20 N2 O6 S
Molekylvikt (g/mol) 368.4
Synonym (4S)-2-[Carboxy[(phenoxy-acetyl)amino]methyl]-5,5-dimethylthiazolidine-4-carboxylic Acid, Phenoxymethylpenicillin Potassium Imp. E (EP), Penicilloic Acids of Phenoxymethylpenicillin
IUPAC-namn (4S)-2-[karboxy-[(2-fenoxiacetyl)amino]metyl]-5,5-dimetyl-1,3-tiazolidin-4-karboxylsyra
LEDER CC1(C)SC(N[C@H]1C(=O)O)C(NC(=O)COc2ccccc2)C(=O)O
Specifikationer
Kemiskt namn eller material (4S)-2-[Carboxy[(phenoxy-acetyl)amino]methyl]-5,5-dimethylthiazolidine-4-carboxylic Acid (Penicilloic Acids of Phenoxymethylpenicillin)
Kvantitet 250 mg
InChI formel InChI=1S/C16H20N2O6S/c1-16(2)12(15(22)23)18-13(25-16)11(14(20)21)17-10(19)8-24-9-6-4-3-5-7-9/h3-7,11-13,18H,8H2,1-2H3,(H,17,19)(H,20,21)(H,22,23)/t11?,12-,13?/m0/s1
Formel vikt 368.1042