missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer

Invitrogen™ PENK Polyclonal Antibody
GREENER_CHOICE

Produktkod. 17846022
Change view
Klicka för att se tillgängliga alternativ
Kvantitet:
100 μg
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet
17846022 100 μg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Denna artikel kan inte returneras. Se returpolicy
Produktkod. 17846022 Leverantör Invitrogen™ Leverantörsnummer PA5142314

Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!

Denna artikel kan inte returneras. Se returpolicy

Goat Polyclonal Antibody

This antibody is tested in Peptide ELISA: antibody detection limit dilution 1:32,000.

neuropeptide hormone; plays a role in the responses to stress and pain perception.
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Specifikationer

Antigen PENK
Användningsområden Immunohistochemistry (PFA fixed), Western Blot
Klassificering Polyclonal
Koncentration 0.5 mg/mL
Konjugera Unconjugated
Formulering TBS with 0.5% BSA and 0.02% sodium azide; pH 7.3
Gen PENK
Genaccessionsnr. P04094, P22005
Gene Alias AI326464; ENK; enkephalin; enkephalin A; Leu-enkephalin; Met-enkephalin; Met-enkephalin-Arg-Gly-Leu; Met-enkephalin-Arg-Phe; Met-enkephalin-Arg-Ser-Leu; OGF; Opioid growth factor; PE; Penk; PENK(114-133); PENK(143-183); PENK(143-184); PENK(143-185); PENK(237-258); PENK(238-259); PENK(239-260); Penk1; Penk2; PENK-A; Penk-rs; PPA; preproenkephalin; preproenkephalin 1; preproenkephalin 2; proenkephalin; proenkephalin 1; proenkephalin 2; proenkephalin related sequence; proenkephalin-A; spermatogenic-specific proenkephalin; Synenkephalin
Gensymboler PENK
Värd art Goat
Immunogen Peptide with sequence C-YKDSSKQDESH.
Reningsmetod Ammonium sulfate precipitation
Kvantitet 100 μg
Regulatorisk status RUO
Primär eller sekundär Primary
Gen-ID (Entrez) 18619, 29237
Målarter Mouse, Rat
Innehåll och lagring -20°C, Avoid Freeze/Thaw Cycles
Produkttyp Antibody
Form Liquid
Isotyp IgG
Visa mer Visa mindre
Produkttitel
Välj ett problem

Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.