Läs mer
Pennsylvania Pesticidblandning 334 100 μg/ml i acetonitril, Dr. Ehrenstorfer
Produktkod. 30325680
Change view
Kvantitet:
1 ml
Produktkod. Kvantitet
30325680 1 ml
1 options
Produktkod. 30325680 Leverantör Dr. Ehrenstorfer Leverantörsnummer DREA50000334AL
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 07-12-2026
Upptäck Dr. Ehrenstorfers certifierade referensmaterial: finns tillgängliga i flera format, inklusive flerkomponents regulatoriska blandningar, för att driva din livsmedels- och miljöanalys med spårbar, ISO-ackrediterad kvalitet
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Abamectin∣Acephate∣Acequinocyl∣Acetamiprid∣Aldicarb∣Azoxystrobin∣Bifenazate∣Bifenthrin∣Boscalid∣Captan∣Carbaryl∣Carbofuran∣Chlorantraniliprole∣Chlorfenapyr∣Chlorpyrifos∣Clofentezine∣Cyfluthrin∣Cypermethrin∣Daminozide∣Diazinon∣Dichlorvos∣Dimethoate∣Dimethomorph∣Ethoprophos∣Etofenprox∣Etoxazole∣Fenhexamid∣Fenoxycarb∣Fenpyroximate (E/Z Mix)∣Fipronil∣Flonicamid∣Fludioxonil∣Hexythiazox∣Imazalil∣Imidacloprid∣Kresoxim-methyl∣Malathion∣Metalaxyl∣Methiocarb∣Methomyl∣MGK 264∣Myclobutanil∣Naled∣Oxamyl∣Paclobutrazol∣Parathion-methyl∣Permethrin∣Phosmet∣Piperonyl butoxide∣Prallethrin∣Propiconazole∣Propoxur∣Pyridaben∣Spinetoram∣Spinosad∣Spiromesifen∣Spirotetramat∣Spiroxamine∣Tebuconazole∣Thiacloprid∣Thiamethoxam∣Trifloxystrobin
CAS 71751-41-2, 30560-19-1, 57960-19-7, 135410-20-7, 116-06-3, 131860-33-8
Analyt- eller komponentnamn Abamectin∣Acephate∣Acequinocyl∣Acetamiprid∣Aldicarb∣Azoxystrobin∣Bifenazate∣Bifenthrin∣Boscalid∣Captan∣Carbaryl∣Carbofuran∣Chlorantraniliprole∣Chlorfenapyr∣Chlorpyrifos∣Clofentezine∣Cyfluthrin∣Cypermethrin∣Daminozide∣Diazinon∣Dichlorvos∣Dimethoate∣Dimethomorph∣Ethoprophos∣Etofenprox∣Etoxazole∣Fenhexamid∣Fenoxycarb∣Fenpyroximate (E/Z Mix)∣Fipronil∣Flonicamid∣Fludioxonil∣Hexythiazox∣Imazalil∣Imidacloprid∣Kresoxim-methyl∣Malathion∣Metalaxyl∣Methiocarb∣Methomyl∣MGK 264∣Myclobutanil∣Naled∣Oxamyl∣Paclobutrazol∣Parathion-methyl∣Permethrin∣Phosmet∣Piperonyl butoxide∣Prallethrin∣Propiconazole∣Propoxur∣Pyridaben∣Spinetoram∣Spinosad∣Spiromesifen∣Spirotetramat∣Spiroxamine∣Tebuconazole∣Thiacloprid∣Thiamethoxam∣Trifloxystrobin
Frakt skick Rumstemperatur
Certifikat och efterlevnad ISO 17034
Lösningsmedel eller matris Acetonitril
Kvantitet 1 ml
Koncentration eller sammansättning (efter analyt eller komponenter) Abamectin 100 μg/mL∣Acephate 100 μg/mL∣Acequinocyl 100 μg/mL∣Acetamiprid 100 μg/mL∣Aldicarb 100 μg/mL∣Azoxystrobin 100 μg/mL∣Bifenazate 100 μg/mL∣Bifenthrin 100 μg/mL∣Boscalid 100 μg/mL∣Captan 100 μg/mL∣Carbaryl 100 μg/mL∣Carbofuran 100 μg/mL∣Chlorantraniliprole 100 μg/mL∣Chlorfenapyr 100 μg/mL∣Chlorpyrifos 100 μg/mL∣Clofentezine 100 μg/mL∣Cyfluthrin 100 μg/mL∣Cypermethrin 100 μg/mL∣Daminozide 100 μg/mL∣Diazinon 100 μg/mL∣Dichlorvos 100 μg/mL∣Dimethoate 100 μg/mL∣Dimethomorph 100 μg/mL∣Ethoprophos 100 μg/mL∣Etofenprox 100 μg/mL∣Etoxazole 100 μg/mL∣Fenhexamid 100 μg/mL∣Fenoxycarb 100 μg/mL∣Fipronil 100 μg/mL∣Flonicamid 100 μg/mL∣Fludioxonil 100 μg/mL∣Hexythiazox 100 μg/mL∣Imazalil 100 μg/mL∣Imidacloprid 100 μg/mL∣Kresoxim-methyl 100 μg/mL∣Malathion 100 μg/mL∣Metalaxyl 100 μg/mL∣Methiocarb 100 μg/mL∣Methomyl 100 μg/mL∣MGK 264 100 μg/mL∣Myclobutanil 100 μg/mL∣Naled 100 μg/mL∣Oxamyl 100 μg/mL∣Paclobutrazol 100 μg/mL∣Parathion-methyl 100 μg/mL∣Permethrin 100 μg/mL∣Phosmet 100 μg/mL∣Piperonyl butoxide 100 μg/mL∣Prallethrin 100 μg/mL∣Propiconazole 100 μg/mL∣Propoxur 100 μg/mL∣Pyridaben 100 μg/mL∣Spinetoram 100 μg/mL∣Spinosad 100 μg/mL∣Spiromesifen 100 μg/mL∣Spirotetramat 100 μg/mL∣Spiroxamine 100 μg/mL∣Tebuconazole 100 μg/mL∣Thiacloprid 100 μg/mL∣Thiamethoxam 100 μg/mL∣Trifloxystrobin 100 μg/mL