Läs mer
Penoxsulam 100 μg/mL in Acetonitrile, Dr. Ehrenstorfer
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | Penoxsulam |
| CAS | 219714-96-2 |
| Analyt- eller komponentnamn | Penoxsulam |
| Frakt skick | Room Temperature |
| Molekylformel | C16 H14 F5 N5 O5 S |
| Koncentration | 100 μg/mL |
| Certifikat och efterlevnad | ISO/IEC 17025 |
| Synonym | 2-(2,2-Difluoroethoxy)-N-(5,8-dimethoxy[1,2,4]triazolo[1,5-c]pyrimidin-2-yl)-6-(trifluoromethyl)benzenesulfonamide, Clipper, Clipper (benzenesulfonamide), Clipper 20OD, DASH 001, Granite, Granite (herbicide), Granite SC, Grasp, Grasp (benzenesulfonamide), Grasp EC, Penoxsulam, Rainbow 25OD, Ricer, Ricer 240SC, Viper |
| InChI formel | InChI=1S/C16H14F5N5O5S/c1-29-10-6-22-15(30-2)26-13(10)23-14(24-26)25-32(27,28)12-8(16(19,20)21)4-3-5-9(12)31-7-11(17)18/h3-6,11H,7H2,1-2H3,(H,24,25) |
| Lösningstyp | Single Solution |
| Visa mer |