Läs mer
Penoxsulam, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | Penoxsulam |
| Anteckningar om renhetsgrad | HPLC |
| Kvantitet | 500 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C16H14F5N5O5S/c1-29-10-6-22-15(30-2)26-13(10)23-14(24-26)25-32(27,28)12-8(16(19,20)21)4-3-5-9(12)31-7-11(17)18/h3-6,11H,7H2,1-2H3,(H,24,25) |
| Formel vikt | 483.0636 |
| Procent renhet | >95% |