Läs mer
Penta-O-acetyl-D-gluconic Acid, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | Penta-O-Acetyl-D-Gluconic Acid |
| CAS | 17430-71-6 |
| Molekylformel | C16 H22 O12 |
| Kvantitet | 500 mg |
| Synonym | D-Gluconic Acid 2,3,4,5,6-Pentaacetate, D-Gluconic Acid Pentaacetate, Gluconic Acid Pentaacetate, 2,3,4,5,6-Penta-O-Acetyl-D-Gluconic Acid, Nsc 41713 |
| InChI formel | InChI=1S/C16H22O12/c1-7(17)24-6-12(25-8(2)18)13(26-9(3)19)14(27-10(4)20)15(16(22)23)28-11(5)21/h12-15H,6H2,1-5H3,(H,22,23)/t12-,13-,14+,15-/m1/s1 |
| LEDER | CC(=O)OC[C@@H](OC(=O)C)[C@@H](OC(=O)C)[C@H](OC(=O)C)[C@@H](OC(=O)C)C(=O)O |
| IUPAC-namn | (2R,3S,4R,5R)-2,3,4,5,6-pentaacetyloxyhexanoic acid |
| Molekylvikt (g/mol) | 406.339 |
| Formel vikt | 406.111 |