Läs mer
Pentabromobenzene, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | Pentabromobenzene |
| CAS | 608-90-2 |
| Molekylformel | C6 H Br5 |
| Kvantitet | 100 mg |
| Synonym | Pentabromobenzene, Benzene, 1,2,3,4,5-pentabromo, Benzene, pentabromo- (7CI,8CI,9CI), 1,2,3,4,5-Pentabromobenzene, Nonnen SMC 65, Pentabromobenzene |
| InChI formel | InChI=1S/C6HBr5/c7-2-1-3(8)5(10)6(11)4(2)9/h1H |
| LEDER | Brc1cc(Br)c(Br)c(Br)c1Br |
| IUPAC-namn | 1,2,3,4,5-pentabromobenzene |
| Molekylvikt (g/mol) | 472.59 |
| Formel vikt | 467.5995 |