Läs mer
Pentabromobenzyl Acrylate, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | Pentabromobenzyl acrylate |
| CAS | 59447-55-1 |
| Molekylformel | C10 H5 Br5 O2 |
| Kvantitet | 500 mg |
| Synonym | 2-Propenoic acid','(2,3,4,5,6-pentabromophenyl)methyl ester, 2-Propenoic acid','(pentabromophenyl)methyl ester (9CI), 2,3,4,5,6-Pentabromobenzyl acrylate, Actimer FR 1025M, FR 1025M, PBBA |
| InChI formel | InChI=1S/C10H5Br5O2/c1-2-5(16)17-3-4-6(11)8(13)10(15)9(14)7(4)12/h2H,1,3H2 |
| LEDER | Brc1c(Br)c(Br)c(COC(=O)C=C)c(Br)c1Br |
| IUPAC-namn | (2,3,4,5,6-pentabromophenyl)methyl prop-2-enoate |
| Molekylvikt (g/mol) | 556.6655 |
| Formel vikt | 551.6206 |