Läs mer
Pentabromoethylbenzene-13C6, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | Pentabromoethylbenzene-13C6 |
| CAS | 2711616-12-3 |
| Anteckningar om renhetsgrad | HPLC |
| Molekylformel | C213C6H5Br5 |
| Kvantitet | 10 mg |
| Synonym | Pentabromoethyl-benzene-13C6, 1,2,3,4,5-Pentabromo-6-ethylbenzene-13C6, 2,3,4,5,6-Pentabromoethylbenzene-13C6 |
| InChI formel | InChI=1S/C8H5Br5/c1-2-3-4(9)6(11)8(13)7(12)5(3)10/h2H2,1H3/i3+1,4+1,5+1,6+1,7+1,8+1 |
| LEDER | CC[13C]1=[13C](Br)[13C](Br)=[13C](Br)[13C](Br)=[13C]1Br |
| IUPAC-namn | 1,2,3,4,5-pentabromo-6-ethylbenzene-1,2,3,4,5,6-13C6 |
| Molekylvikt (g/mol) | 506.6 |
| Visa mer |