Läs mer
Pentacen, 97 %
Produktkod. 15412778
Change view
Kvantitet:
250 mg
1 g
Förpackningsstorlek:
1g
250mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
15412778 250 mg 250mg
15402778 1 g 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 15412778 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer H56310.MD
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    1805.40 SEK
    1538.65 SEK / 250mg
    Save 266.75 SEK
    14% Av
 Begränsad artikel
I lager
CAS: 135-48-8 | C22H14 | 278,35 g/mol
Pentacene kan användas som OPV-enhet (Organo Photovoltaic) och som halvledare.
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
Applikationer Pentacene kan användas som OPV-enhet (Organo Photovoltaic) och
som halvledare.
Löslighet Lösligt i organiska lösningsmedel
.
Anteckningar
Luft- och ljuskänslig. Förvara vid sval temperatur.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 135-48-8
Molekylformel C22H14
Molekylvikt (g/mol) 278.35
MDL-nummer MFCD00003710
InChI-nyckel SLIUAWYAILUBJU-UHFFFAOYSA-N
Synonym benzo b naphthacene, lin-dibenzanthracene, lin-naphthoanthracene, 2,3:6,7-dibenzanthracene, unii-9fqu5ha0uy, 9fqu5ha0uy, pentacen-2-yl, pentacene, 2,7-dibenzanthracene
PubChem CID 8671
ChEBI CHEBI:33148
IUPAC-namn pentacen
LEDER C1=CC2=CC3=CC4=CC5=CC=CC=C5C=C4C=C3C=C2C=C1
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Pentacene
Smältpunkt 372 °C till 374 °C (sublimering)
Kvantitet 250 mg
Beilstein 1912418
Känslighet Luft- och ljuskänslig
Merck Index 14,7107
Löslighetsinformation Löslig i organiska lösningsmedel.
Formel vikt 278.35
Procent renhet 97%
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.