Läs mer
Pentacen, 98 %
Produktkod. 10751414 Handla allt Thermo Scientific Chemicals Produkter
Change view
Kvantitet:
100 mg
1 g
Förpackning:
Glasflaska
Förpackningsstorlek:
100mg
1g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackning Förpackningsstorlek
10751414 1 g Glasflaska 1g
10406950 100 mg Glasflaska 100mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 10751414 Leverantör Thermo Scientific Acros Leverantörsnummer 129790010
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 25-11-2026
CAS: 135-48-8 | C22H14 | 278,35 g/mol
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Acros Organics produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Den ursprungliga Acros Organics-produkt-/artikelkoden eller SKU-referensen har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 135-48-8
Molekylformel C22H14
Molekylvikt (g/mol) 278.35
MDL-nummer MFCD00003710
InChI-nyckel SLIUAWYAILUBJU-UHFFFAOYSA-N
Synonym benzo b naphthacene, lin-dibenzanthracene, lin-naphthoanthracene, 2,3:6,7-dibenzanthracene, unii-9fqu5ha0uy, 9fqu5ha0uy, pentacen-2-yl, pentacene, 2,7-dibenzanthracene
PubChem CID 8671
ChEBI CHEBI:33148
IUPAC-namn pentacen
LEDER C1=CC2=CC3=CC4=CC5=CC=CC=C5C=C4C=C3C=C2C=C1
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Pentacene
Namnnotering 98%
Smältpunkt >300 °C
Färg Svart eller blålila
Infrarött spektrum Autentisk
Analysprocentintervall 97,5 % min
Förpackning Glasflaska
Kvantitet 1 g
Merck Index 15, 7216
Löslighetsinformation Löslighet i vatten: olöslig. Andra lösligheter: lätt löslig i bensen, löslig i nitrobensen
Formel vikt 278.34
Procent renhet 98%
Fysisk form Fint kristallint pulver
Visa mer Visa mindre
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.