Läs mer
Pentacene-d14 (Major), TRC
Produktkod. 30420197
Change view
Kvantitet:
1 mg
10 mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet
30420197 10 mg
30417363 1 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Reglering: Begränsningar kan gälla för köp av denna produkt och vi kan behöva begära ytterligare dokumentation från dig.
Produktkod. 30420197 Leverantör Toronto Research Chemicals Leverantörsnummer TRCP23777210MG
Reglering: Begränsningar kan gälla för köp av denna produkt och vi kan behöva begära ytterligare dokumentation från dig.
High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 63912-16-3
Molekylformel C22D14
Molekylvikt (g/mol) 292.43
Synonym 2,3:6,7-Dibenzanthracene-d14, Benzo[b]naphthacene-d14, Dibenz[b,i]anthracene-d14, NSC 90784-d14, lin-Dibenzanthracene-d14, lin-Naphthoanthracene-d14
LEDER [2H]C1=C([2H])C([2H])=C([2H])C2=C1C([2H])=C(C([2H])=C(C([2H])=C(C([2H])=C([2H])C([2H])=C3[2H])C3=C4[2H])C4=C5[2H])C5=C2[2H]
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Pentacene-d14
Kvantitet 10 mg
InChI formel InChI=1S/C22H14/c1-2-6-16-10-20-14-22-12-18-8-4-3-7-17(18)11-21(22)13-19(20)9-15(16)5-1/h1-14H/i1D,2D,3D,4D,5D,6D,7D,8D,9D,10D,11D,12D,13D,14D
Formel vikt 292.1974