Läs mer
Pentachloroacetone, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | Pentachloroacetone |
| Kvantitet | 1 g |
| InChI formel | InChI=1S/C3HCl5O/c4-2(5)1(9)3(6,7)8/h2H |
| Formel vikt | 227.847 |