Läs mer
Pentachloroaniline, 96%, Thermo Scientific™
Produktkod. 11419856
Change view
Kvantitet:
5 g
25 g
Förpackningsstorlek:
25g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet unitSize
11419856 5 g 5g
11429856 25 g 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 11419856 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer B20327.06
Request Bulk or Custom Format
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternativa produkter
Detta Thermo Scientific varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 527-20-8
Molekylformel C6H2Cl5N
Molekylvikt (g/mol) 265.339
MDL-nummer MFCD00014769
InChI-nyckel KHCZSJXTDDHLGJ-UHFFFAOYSA-N
Synonym pentachloroaniline, pentachloroaminobenzene, benzenamine, 2,3,4,5,6-pentachloro, pca van, unii-uw5qvl647i, 2,3,4,5,6-pentachlorobenzenamine, aniline, 2,3,4,5,6-pentachloro, uw5qvl647i, dsstox_cid_17584, dsstox_rid_79345
PubChem CID 10693
IUPAC-namn 2,3,4,5,6-pentachloroaniline
LEDER C1(=C(C(=C(C(=C1Cl)Cl)Cl)Cl)Cl)N
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Pentachloroaniline
Smältpunkt 231°C to 232°C
Kvantitet 5 g
UN-nummer UN2018
Beilstein 2806732
Formel vikt 265.35
Procent renhet 96%