Läs mer
Pentachloroanisole-d3 (methoxy-d3), CDN
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | Pentachloroanisole D3 |
| CAS | 1219804-52-0 |
| Molekylformel | C7 2H3 Cl5 O |
| Kvantitet | 0.25 g |
| Synonym | Pentachloroanisole D3, Pentachloroanisole-d3, 1,2,3,4,5-Pentachloro-6-(trideuteriomethoxy)benzene, 1,2,3,4,5-Pentachloro-6-(methoxy-d3)benzene |
| InChI formel | InChI=1 S/C7H3Cl5O/c1-13-7-5(11)3(9)2(8)4(10)6(7)12/h1H3/i1D3 |
| LEDER | [2 H]C([2 H])([2 H])Oc1c(Cl)c(Cl)c(Cl)c(Cl)c1Cl |
| IUPAC-namn | 1,2,3,4,5-pentachloro-6-(trideuteriomethoxy)benzene |
| Molekylvikt (g/mol) | 283.382 |
| Formel vikt | 280.881 g/mol |
| Visa mer |