missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer

Pentachlorobenzene 100 μg/mL in Isooctane, Dr. Ehrenstorfer

Produktkod. 30326961
Change view
Klicka för att se tillgängliga alternativ
Kvantitet:
1 ml
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet
30326961 1 ml
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Denna artikel kan inte returneras. Se returpolicy
Produktkod. 30326961 Leverantör Dr. Ehrenstorfer Leverantörsnummer DREA15960000IO100

Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!

Denna artikel kan inte returneras. Se returpolicy

Discover Dr. Ehrenstorfer’s certified reference materials: available in multiple formats, including multi-component regulatory mixtures, to power your food and environmental analysis with traceable, ISO-accredited quality

TRUSTED_SUSTAINABILITY

Specifikationer

Kemiskt namn eller material Pentachlorobenzene
CAS 608-93-5
Analyt- eller komponentnamn Pentachlorobenzene
Frakt skick Room Temperature
Molekylformel C6 H Cl5
Koncentration 100 μg/mL
Certifikat och efterlevnad ISO 17034
Synonym 1,2,3,4,5-Pentachlorobenzene, Benzene, pentachloro- (6CI,8CI,9CI), 2,3,4,5,6-Pentachlorobenzene, NSC 1857, PCB, Pentachlorobenzene, QCB
InChI formel InChI=1S/C6HCl5/c7-2-1-3(8)5(10)6(11)4(2)9/h1H
LEDER Clc1cc(Cl)c(Cl)c(Cl)c1Cl
IUPAC-namn 1,2,3,4,5-pentachlorobenzene
Lösningsmedel eller matris Isooctane
Molekylvikt (g/mol) 250.34
Kvantitet 1 ml
Formel vikt 247.8521 g/mol
Visa mer Visa mindre
Produkttitel
Välj ett problem

Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.