Läs mer
Pentachloronitrobenzene-13C6, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | Pentachloronitrobenzene-13C6 |
| Anteckningar om renhetsgrad | HPLC |
| Kvantitet | 10 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C6Cl5NO2/c7-1-2(8)4(10)6(12(13)14)5(11)3(1)9/i1+1,2+1,3+1,4+1,5+1,6+1 |
| Formel vikt | 298.8573 |
| Procent renhet | >95% |