Läs mer
Pentaklornitrobensen, 98 %, MP Biomedicals
Produktkod. 11488425 Handla allt MP Biomedicals Produkter
Change view
Kvantitet:
100 g
Förpackningsstorlek:
100g
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
11488425 100 g 100g
1 options
Produktkod. 11488425 Leverantör MP Biomedicals Leverantörsnummer 0522090780
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    1145.00 SEK
    1086.65 SEK / 100g
    Save 58.35 SEK
    5% Av
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 18-01-2027
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Pentachloronitrobenzene
CAS 82-68-8
Molekylformel C6Cl5NO2
Kvantitet 100 g
Synonym pentachloronitrobenzene, quintozene, pcnb, brassicol, terrachlor, batrilex, botrilex, earthcide, fungiclor, pentagen
InChI-nyckel LKPLKUMXSAEKID-UHFFFAOYSA-N
LEDER C1(=C(C(=C(C(=C1Cl)Cl)Cl)Cl)Cl)[N+](=O)[O-]
IUPAC-namn 1,2,3,4,5-pentakloro-6-nitrobensen
Molekylvikt (g/mol) 295.321
PubChem CID 6720
ChEBI CHEBI:34908
Formel vikt 295.34