Läs mer
Pentakloronitrobensen, TRC
Produktkod. 30413890
Change view
Kvantitet:
25 g
Produktkod. Kvantitet
30413890 25 g
1 options
Produktkod. 30413890 Leverantör Toronto Research Chemicals Leverantörsnummer TRCP23799025G
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 10-12-2026
Högrena organiska molekyler och analytiska standarder, strategiskt levererade världen över för att möjliggöra innovation och kommersiell framgång.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Quintozene
CAS 82-68-8
Molekylformel C6 Cl5 N O2
Kvantitet 25 g
Synonym Quintozene, Pentachloronitrobenzene, Benzene','1,2,3,4,5-pentachloro-6-nitro-, Benzene','pentachloronitro- (8CI,9CI), 1,2,3,4,5-Pentachloro-6-nitrobenzene, 1,2,3,4,5-Pentachloronitrobenzene, 2,3,4,5,6-Pentachloronitrobenzene, Avicol (pesticide), Batrilex, Botrilex, Brassicol, Brassicol 75, Brassicol Super, Chinozan, Fartox, Folosan, Fomac 2, GC 3944-3-4, Kobutol, Korsikol, Marisan forte, NSC 58427, Nitropentachlorobenzene, PCNB, Pentagen, Phomasan, Plantacol, Quinosan, Quintozen, RTU 1010, RTU PCNB, Terrachlor, Terraclor, Terraclor 30G, Terrafun, Terrazan, Terrazan F, Tilcarex, Tritisan
InChI formel InChI=1S/C6Cl5NO2/c7-1-2(8)4(10)6(12(13)14)5(11)3(1)9
LEDER [O-][N+](=O)c1c(Cl)c(Cl)c(Cl)c(Cl)c1Cl
IUPAC-namn 1,2,3,4,5-pentaklor-6-nitrobensen
Molekylvikt (g/mol) 295.33
Formel vikt 292.8372