Läs mer
Pentaklorofenol 1000 μg/ml i metanol, Dr. Ehrenstorfer
Produktkod. 30312984
Change view
Kvantitet:
1 ml
Produktkod. Kvantitet
30312984 1 ml
1 options
Produktkod. 30312984 Leverantör Dr. Ehrenstorfer Leverantörsnummer DREGA09011125ME
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 07-10-2026
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Upptäck Dr. Ehrenstorfers certifierade referensmaterial: finns tillgängliga i flera format, inklusive flerkomponents regulatoriska blandningar, för att driva din livsmedels- och miljöanalys med spårbar, ISO-ackrediterad kvalitet
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Pentachlorophenol
CAS 87-86-5
Analyt- eller komponentnamn Pentachlorophenol
Frakt skick Ispåse (-20 °C)
Molekylformel C6 H Cl5 O
Koncentration 1000 μg/ml
Certifikat och efterlevnad ISO 17034
Synonym Phenol, 2,3,4,5,6-pentachloro-, Phenol, pentachloro- (8CI,9CI), 2,3,4,5,6-Pentachlorophenol, 1-Hydroxy-2,3,4,5,6-pentachlorobenzene, 1-Hydroxypentachlorobenzene, Chlon, Chlorophenasic acid, Dowicide 7, Dowicide EC 7, Dura Treet II, EP 30, EP 30 (pesticide), Fungifen, Grundier Arbezol, Lauxtol, Liroprem, NSC 263497, PCP, PCP (pesticide), PKhF, Penchlorol, Penta, Pentachlorophenol, Penton 70, Pentor 70, Perchlorophenol, Permasan, Pol Nu, Pole topper, Pole topper fluid, Preventol P, Santophen 20, Satophen, Witophen P, Woodtreat A
InChI formel InChI=1S/C6HCl5O/c7-1-2(8)4(10)6(12)5(11)3(1)9/h12H
LEDER Oc1c(Cl)c(Cl)c(Cl)c(Cl)c1Cl
IUPAC-namn 2,3,4,5,6-pentaklorfenol
Lösningsmedel eller matris Metanol
Molekylvikt (g/mol) 266.34
Kvantitet 1 ml
Formel vikt 263,847 g/mol