missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer

Pentachlorophenol-13C6, CDN

Produktkod. 30318747
Change view
Klicka för att se tillgängliga alternativ
Kvantitet:
0.005 g
0.01 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet
30318747 0.005 g
30310118 0.01 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Denna artikel kan inte returneras. Se returpolicy
Produktkod. 30318747 Leverantör CDN Leverantörsnummer CDNC22930.005G

Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!

Denna artikel kan inte returneras. Se returpolicy

Discover 4000+ high-quality deuterated compounds, shipping directly from stock for speed. We offer many unique API’s, including active pharmaceutical ingredients, nitrosoamines, amino acids, steroids, gases, pesticides, and fatty acids.

TRUSTED_SUSTAINABILITY

Specifikationer

Kemiskt namn eller material Pentachlorophenol 13C6
CAS 85380-74-1
Molekylformel 13C6 H Cl5 O
Kvantitet 0.005 g
Synonym Phenol-1,2,3,4,5,6-13C6, 2,3,4,5,6-pentachloro-, Phenol-13C6, pentachloro- (9 CI), 2,3,4,5,6-Pentachlorophenol-1,2,3,4,5,6-13C6, Pentachlorophenol 13C6
InChI formel InChI=1 S/C6HCl5O/c7-1-2(8)4(10)6(12)5(11)3(1)9/h12H/i1+1,2+1,3+1,4+1,5+1,6+1
LEDER O[13 c]1[13 c](Cl)[13 c](Cl)[13 c](Cl)[13 c](Cl)[13 c]1 Cl
IUPAC-namn 2,3,4,5,6-pentachloro(1,2,3,4,5,6-^{13}C_{6})cyclohexa-1,3,5-trien-1-ol
Molekylvikt (g/mol) 272.29
Formel vikt 269.8671 g/mol
Procent renhet 99 atom % 13 C, min 98% Chemical Purity
Visa mer Visa mindre
Produkttitel
Välj ett problem

Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.