missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer
Läs mer
Pentachlorophenol-13C6, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | Pentachlorophenol 13C6 |
| Kvantitet | 10 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C6HCl5O/c7-1-2(8)4(10)6(12)5(11)3(1)9/h12H/i1+1,2+1,3+1,4+1,5+1,6+1 |
| Formel vikt | 269.8671 |
Produkttitel
Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.
Hittar du en möjlighet till förbättring?