missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer

Pentachlorophenol-13C6, TRC

Produktkod. 17969829
Change view
Klicka för att se tillgängliga alternativ
Kvantitet:
1 mg
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet
17969829 1 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Denna artikel kan inte returneras. Se returpolicy
Produktkod. 17969829 Leverantör Toronto Research Chemicals Leverantörsnummer TRCP2381781MG

Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!

Denna artikel kan inte returneras. Se returpolicy

High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.

TRUSTED_SUSTAINABILITY

Specifikationer

Kemiskt namn eller material Pentachlorophenol 13C6
CAS 85380-74-1
Molekylformel 13C6 H Cl5 O
Kvantitet 1 mg
Synonym Phenol-1,2,3,4,5,6-13C6, 2,3,4,5,6-pentachloro-, Phenol-13C6, pentachloro- (9CI), 2,3,4,5,6-Pentachlorophenol-1,2,3,4,5,6-13C6, Pentachlorophenol 13C6
InChI formel InChI=1S/C6HCl5O/c7-1-2(8)4(10)6(12)5(11)3(1)9/h12H/i1+1,2+1,3+1,4+1,5+1,6+1
LEDER O[13c]1[13c](Cl)[13c](Cl)[13c](Cl)[13c](Cl)[13c]1Cl
IUPAC-namn 2,3,4,5,6-pentachloro(1,2,3,4,5,6-^{13}C_{6})cyclohexa-1,3,5-trien-1-ol
Molekylvikt (g/mol) 272.29
Formel vikt 269.8671
Produkttitel
Välj ett problem

Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.