Läs mer
Pentachlorophenol Sodium Salt, TRC
Produktkod. 30420686
Change view
Kvantitet:
2.5 g
Produktkod. Kvantitet
30420686 2.5 g
1 options
Produktkod. 30420686 Leverantör Toronto Research Chemicals Leverantörsnummer TRCP2381832.5G
Denna vara kräver en prisuppdatering innan den beställs.
Begär ett pris för denna vara här.
High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Pentachlorophenol sodium
CAS 131-52-2
Molekylformel C6 Cl5 O . Na
Kvantitet 2.5 g
Synonym Phenol','pentachloro-','sodium deriv. (6CI), Phenol','pentachloro-','sodium salt (8CI,9CI), Biocel WD, CL 208, Dowicide G, GR 48-11PS, GR 48-32S, Mystox D, NAPCP, PCP sodium salt, PCP-Na, PCP-Sodium, PKhFN, Pentachlorophenate sodium, Pentachlorophenol sodium salt, Pentachlorophenoxy sodium, Pentanot 25, Preventol PN, Santobrite, Sapco 25, Sodium PCP, Sodium pentachlorophenate, Sodium pentachlorophenol, Sodium pentachlorophenolate, Sodium pentachlorophenoxide, Witophen N
InChI formel InChI=1S/C6HCl5O.Na/c7-1-2(8)4(10)6(12)5(11)3(1)9;/h12H;/q;+1/p-1
LEDER [Na+].[O-]c1c(Cl)c(Cl)c(Cl)c(Cl)c1Cl
IUPAC-namn sodium;2,3,4,5,6-pentachlorophenolate
Molekylvikt (g/mol) 288.32
Formel vikt 285.8289