Läs mer
Pentachlorophenol, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | Pentachlorophenol |
| Anteckningar om renhetsgrad | HPLC |
| Kvantitet | 1 g |
| InChI formel | InChI=1S/C6HCl5O/c7-1-2(8)4(10)6(12)5(11)3(1)9/h12H |
| Formel vikt | 263.847 |
| Procent renhet | >95% |