Läs mer
Pentaklorotioanisol, TRC
Produktkod. 30011026
Change view
Kvantitet:
1 g
10 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet
30011026 10 g
17923835 1 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 30011026 Leverantör Toronto Research Chemicals Leverantörsnummer TRCP23817010G
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 10-12-2026
Högrena organiska molekyler och analytiska standarder, strategiskt levererade världen över för att möjliggöra innovation och kommersiell framgång.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 1825-19-0
Molekylformel C7 H3 Cl5 S
Molekylvikt (g/mol) 296.43
Synonym Benzene, pentachloro(methylthio)- (9CI), Sulfide, methyl pentachlorophenyl (6CI,7CI,8CI), 1,2,3,4,5-Pentachloro-6-(methylthio)benzene, Methyl pentachlorophenyl sulfide, Methylthiopentachlorobenzene, PCTA, Pentachloro(methylthio)benzene, Pentachlorophenyl methyl sulfide, Pentachlorothioanisole
IUPAC-namn 1,2,3,4,5-pentaklor-6-metylsulfanylbensen
LEDER CSc1c(Cl)c(Cl)c(Cl)c(Cl)c1Cl
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Methyl-pentachlorophenyl sulfide
Kvantitet 10 g
InChI formel InChI=1S/C7H3Cl5S/c1-13-7-5(11)3(9)2(8)4(10)6(7)12/h1H3
Formel vikt 293.8398