missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer
Läs mer
Pentachlorothiophenol, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | Pentachlorothiophenol |
| CAS | 133-49-3 |
| Anteckningar om renhetsgrad | HPLC |
| Molekylformel | C6 H Cl5 S |
| Kvantitet | 5 g |
| Synonym | Benzenethiol','2,3,4,5,6-pentachloro- (ACI), 2,3,4,5,6-Pentachlorobenzenethiol (ACI), Benzenethiol','pentachloro- (6CI','7CI','8CI','9CI), AP, NSC 5578, Pentachlorobenzenethiol, Pentachlorothiophenol, RPA 6, Struktol A 95 |
| InChI formel | InChI=1S/C6HCl5S/c7-1-2(8)4(10)6(12)5(11)3(1)9/h12H |
| LEDER | Sc1c(Cl)c(Cl)c(Cl)c(Cl)c1Cl |
| IUPAC-namn | 2,3,4,5,6-pentachlorobenzenethiol |
| Molekylvikt (g/mol) | 282.4 |
| Visa mer |
Produkttitel
Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.
Hittar du en möjlighet till förbättring?