missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer
Läs mer
Pentacosanoic Acid, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | Pentacosanoic Acid |
| CAS | 506-38-7 |
| Molekylformel | C25 H50 O2 |
| Kvantitet | 500 mg |
| Synonym | Pentacosanoic acid (6CI','7CI','8CI','9CI','ACI), Hyenic acid, n-Pentacosanoic acid, NSC 89289, Pentacosylic acid |
| InChI formel | InChI=1S/C25H50O2/c1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12-13-14-15-16-17-18-19-20-21-22-23-24-25(26)27/h2-24H2,1H3,(H,26,27) |
| LEDER | CCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCC(=O)O |
| IUPAC-namn | pentacosanoic acid |
| Molekylvikt (g/mol) | 382.66 |
| Formel vikt | 382.3811 |
Produkttitel
Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.
Hittar du en möjlighet till förbättring?