Läs mer
Pentadekafluoroktansyra-13C, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | Perfluorooctanoic Acid-13C (1-13C) |
| Anteckningar om renhetsgrad | HPLC |
| Kvantitet | 5 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C8HF15O2/c9-2(10,1(24)25)3(11,12)4(13,14)5(15,16)6(17,18)7(19,20)8(21,22)23/h(H,24,25)/i1+1 |
| Formel vikt | 414.977 |
| Procent renhet | >95% |