Läs mer
Pentadekafluoroktansyra-13C, TRC
Produktkod. 30137258
Change view
Kvantitet:
5 mg
25 mg
50 mg
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet
30137258 25 mg
30136403 50 mg
30005970 5 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 30137258 Leverantör Toronto Research Chemicals Leverantörsnummer TRCP26810225MG
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 15-09-2026
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Högrena organiska molekyler och analytiska standarder, strategiskt levererade världen över för att möjliggöra innovation och kommersiell framgång.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 864071-09-0
Molekylformel 13C C7 H F15 O2
Molekylvikt (g/mol) 415.061
Synonym Perfluorooctanoic Acid-13C (1-13C), Octanoic-1-13C acid, 2,2,3,3,4,4,5,5,6,6,7,7,8,8,8-pentadecafluoro- (9CI)
IUPAC-namn 2,2,3,3,4,4,5,5,6,6,7,7,8,8,pentadekafluor(1^{13}C)oktansyra
LEDER O[13C](=O)C(F)(F)C(F)(F)C(F)(F)C(F)(F)C(F)(F)C(F)(F)C(F)(F)F
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Perfluorooctanoic Acid-13C (1-13C)
Anteckningar om renhetsgrad HPLC
Kvantitet 25 mg
InChI formel InChI=1S/C8HF15O2/c9-2(10,1(24)25)3(11,12)4(13,14)5(15,16)6(17,18)7(19,20)8(21,22)23/h(H,24,25)/i1+1
Formel vikt 414.977
Procent renhet >95%