Läs mer
Pentadecafluorooctanoic Acid Ammonium Salt, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | Perfluorooctanoic acid ammonium salt PFOA POAA |
| Anteckningar om renhetsgrad | HPLC |
| Kvantitet | 5 g |
| InChI formel | InChI=1S/C8HF15O2.H3N/c9-2(10,1(24)25)3(11,12)4(13,14)5(15,16)6(17,18)7(19,20)8(21,22)23;/h(H,24,25);1H3 |
| Formel vikt | 431.0003 |
| Procent renhet | >95% |