Läs mer
Pentadecan-8-one, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | Pentadecan-8-one |
| CAS | 818-23-5 |
| Molekylformel | C15 H30 O |
| Kvantitet | 1 g |
| Synonym | Caprylone, Diheptyl ketone, Heptyl ketone, NSC 595 |
| InChI formel | InChI=1S/C15H30O/c1-3-5-7-9-11-13-15(16)14-12-10-8-6-4-2/h3-14H2,1-2H3 |
| LEDER | CCCCCCCC(=O)CCCCCCC |
| IUPAC-namn | pentadecan-8-one |
| Molekylvikt (g/mol) | 226.39 |
| Formel vikt | 226.2297 |