missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer

Pentadecan-8-one, TRC

Produktkod. 30343642
Change view
Klicka för att se tillgängliga alternativ
Kvantitet:
500 mg
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet
30343642 500 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Denna artikel kan inte returneras. Se returpolicy
Produktkod. 30343642 Leverantör Toronto Research Chemicals Leverantörsnummer TRCB510540500MG

Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!

Denna artikel kan inte returneras. Se returpolicy

High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.

TRUSTED_SUSTAINABILITY

Specifikationer

Kemiskt namn eller material Pentadecan-8-one
CAS 818-23-5
Molekylformel C15 H30 O
Kvantitet 500 mg
Synonym Caprylone, Diheptyl ketone, Heptyl ketone, NSC 595
InChI formel InChI=1S/C15H30O/c1-3-5-7-9-11-13-15(16)14-12-10-8-6-4-2/h3-14H2,1-2H3
LEDER CCCCCCCC(=O)CCCCCCC
IUPAC-namn pentadecan-8-one
Molekylvikt (g/mol) 226.39
Formel vikt 226.2297
Produkttitel
Välj ett problem

Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.