Läs mer
Pentadecanal, TRC
Produktkod. 30416434
Change view
Kvantitet:
250 mg
1 g
5 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet
30416434 250 mg
30409850 1 g
30419235 5 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 30416434 Leverantör Toronto Research Chemicals Leverantörsnummer TRCP227100250MG
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 10-12-2026
Högrena organiska molekyler och analytiska standarder, strategiskt levererade världen över för att möjliggöra innovation och kommersiell framgång.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 2765-11-9
Molekylformel C15H30O
Molekylvikt (g/mol) 226.4
Synonym 1-Pentadecanal, Pentadecaldehyde, n-Pentadecanal
IUPAC-namn Pentadecanal
LEDER CCCCCCCCCCCCCCC=O
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Pentadecanal
Kvantitet 250 mg
InChI formel InChI=1S/C15H30O/c1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12-13-14-15-16/h15H,2-14H2,1H3
Formel vikt 226.2297