Läs mer
Pentadecanoic Acid 3-[2-[4-(6-Fluoro-1,2-benzisoxazol-3-yl)-1-piperidinyl]ethyl]-6,7,8,9-tetrahydro-2-methyl-4-oxo-4H-pyrido[1,2-a]pyrimidin-9-yl Ester, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | Pentadecanoic Acid 3-[2-[4-(6-Fluoro-1,2-benzisoxazol-3-yl)-1-piperidinyl]ethyl]-6,7,8,9-tetrahydro-2-methyl-4-oxo-4H-pyrido[1,2-a]pyrimidin-9-yl Ester |
| Kvantitet | 250 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C13H17NO8.Na/c1-5-10(6(15)3-4-14(5)2)21-13-9(18)7(16)8(17)11(22-13)12(19)20;/h3-4,7-9,11,13,16-18H,1-2H3,(H,19,20);/q;+1/p-1/t7?,8-,9?,11?,13-;/m1./s1 |
| Formel vikt | 650.4207 |