Läs mer
Pentadecanoic acid, 99%
Produktkod. 11447636
Change view
Kvantitet:
10 g
50 g
250 g
Förpackningsstorlek:
10g
250g
50g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet unitSize
11447636 50 g 50g
11437636 10 g 10g
11457636 250 g 250g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 11447636 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer A14664.18
Request Bulk or Custom Format
CAS: 1002-84-2 | C15H30O2 | 242.403 g/mol
Pentadekansyra är en lipid som används inom proteomikforskning. Det används också som en biomarkör för mjölkintag via kosten. Det kan märkas som en biomarkör för myokardial fettsyrametabolism i ischemi/reperfusionsstudier.
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
Användningsområden
Pentadekansyra är en lipid som används inom proteomikforskning. Det används också som en biomarkör för mjölkintag via kosten. Det kan märkas som en biomarkör för myokardial fettsyrametabolism i ischemi/reperfusionsstudier.
Löslighet Löslig i etanol
.
Anmärkningar
Förvaras svalt. Förvara behållaren väl tillsluten på en torr och väl ventilerad plats. Förvaras åtskilt från baser, oxidationsmedel, reduktionsmedel.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 1002-84-2
Molekylformel C15H30O2
Molekylvikt (g/mol) 242.403
MDL-nummer MFCD00002745
InChI-nyckel WQEPLUUGTLDZJY-UHFFFAOYSA-N
Synonym pentadecylic acid, n-pentadecanoic acid, pentadecyclic acid, n-pentadecylic acid, unii-ccw02d961f, pentadecyclate, n-pentadecylate, n-pentadecanoate, n-pentadecanoicacid, pentadecansäure
PubChem CID 13849
ChEBI CHEBI:42504
IUPAC-namn pentadekansyra
LEDER CCCCCCCCCCCCCCC(=O)O
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Pentadecanoic acid
Smältpunkt 51°C to 54°C
Kokpunkt 257°C (100 mmHg)
Flampunkt 110°C (230°F)
Linjär formel CH3(CH2)13CO2H
Kvantitet 50 g
Beilstein 1773831
Löslighetsinformation Soluble in ethanol.
Formel vikt 242.4
Procent renhet 99%
compliance-icons
Produktbeteckning
  • Pentadecanoic acid
Signalord
  • Varning
Riskkategorier
  • Allvarlig ögonskada/ögonirritation Kategorija 2
  • Frätande eller irriterande verkan på hud Kategori 2
Faroangivelser
  • H315-Irriterar huden.
  • H319-Orsakar allvarlig ögonirritation.
Skyddsangivelse
  • P280-Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd.
  • P302+P352-VID HUDKONTAKT: Tvätta med mycket vatten/.
  • P305+P351+P338-VID KONTAKT MED ÖGONEN: Skölj försiktigt med vatten i flera minuter. Ta ur eventuella kontaktlinser om det går lätt. Fortsätt att skölja.
Kompletterande information
  • MIXTURE LIST-Contain: Pentadecanoic acid
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.