Läs mer
Pentadecanoic acid, MedChemExpress
Produktkod. 16443419
Encompass_Preferred
Change view
Kvantitet:
1 g
Produktkod. Kvantitet
16443419 1 g
1 options
Produktkod. 16443419 Leverantör Medchem Express Leverantörsnummer HYW004283
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 07-12-2026
MedChemExpress Pentadecylic acid is a saturated fatty acid with a 15-carbon backbone.
Pentadecylic acid is a saturated fatty acid with a 15-carbon backbone.
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Pentadecanoic acid
CAS 1002-84-2
Färg White
Anteckningar om renhetsgrad Research
Molekylformel C15H30O2
Kvantitet 1 g
Löslighetsinformation DMSO : 62.5 mg/mL (257.84 mM; Need ultrasonic)
LEDER O=C(CCCCCCCCCCCCCC)O
Molekylvikt (g/mol) 242.4
Formel vikt 242.4
Procent renhet 97.0%
Kvalitet Research
Fysisk form Solid
För användning med (applikation) Metabolism-sugar/lipid metabolism