Läs mer
Pentadecanoic Acid, Sigma-Aldrich™
Produktkod. 15818370
Change view
Kvantitet:
10 g
Förpackningsstorlek:
10g
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
15818370 10 g 10g
1 options
MQ200 Graded - For Research and Non-regulated Industrial Applications
Produktkod. 15818370 Leverantör Sigma Aldrich Leverantörsnummer 8006610010
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 25-11-2026
MQ200 Graded - For Research and Non-regulated Industrial Applications
For synthesis
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
CAS 1002-84-2
Smältpunkt 51°C to 53°C
Molekylformel CH3(CH2)13COOH
MDL-nummer MFCD00002745
Kvantitet 10 g
Synonym Pentadecanoic acid, Pentadecanoic acid
Molekylvikt (g/mol) 242.4