Läs mer
Pentadekansyra, TRC
Produktkod. 30410235
Change view
Kvantitet:
1 g
Produktkod. Kvantitet
30410235 1 g
1 options
Produktkod. 30410235 Leverantör Toronto Research Chemicals Leverantörsnummer TRCP2204801G
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 09-12-2026
Högrena organiska molekyler och analytiska standarder, strategiskt levererade världen över för att möjliggöra innovation och kommersiell framgång.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Pentadecanoic acid (Pentadecylic acid)
CAS 1002-84-2
Molekylformel C15 H30 O2
Kvantitet 1 g
Synonym Pentadecanoic acid (8CI','9CI','ACI), 14FA, n-Pentadecanoic acid, NSC 28486, Pentadecylic acid
InChI formel InChI=1S/C15H30O2/c1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12-13-14-15(16)17/h2-14H2,1H3,(H,16,17)
LEDER CCCCCCCCCCCCCCC(=O)O
IUPAC-namn Pentadecanoinsyra
Molekylvikt (g/mol) 242.4
Formel vikt 242.2246