Läs mer
Pentadekansyra, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | Pentadecanoic acid (Pentadecylic acid) |
| CAS | 1002-84-2 |
| Molekylformel | C15 H30 O2 |
| Kvantitet | 50 g |
| Synonym | Pentadecanoic acid (8CI','9CI','ACI), 14FA, n-Pentadecanoic acid, NSC 28486, Pentadecylic acid |
| InChI formel | InChI=1S/C15H30O2/c1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12-13-14-15(16)17/h2-14H2,1H3,(H,16,17) |
| LEDER | CCCCCCCCCCCCCCC(=O)O |
| IUPAC-namn | Pentadecanoinsyra |
| Molekylvikt (g/mol) | 242.4 |
| Formel vikt | 242.2246 |