Läs mer
Pentadecanoic-d29 Acid, CDN
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | Pentadecanoic-D29 Acid |
| CAS | 130348-95-7 |
| Molekylformel | C15HD29O2 |
| Kvantitet | 0.25 g |
| Synonym | Pentadecanoic-d29 acid (9 CI), Pentadecanoic acid-d29, Perdeuteropentadecanoic acid, Pentadecanoic-D29 acid |
| InChI formel | InChI=1 S/C15H30O2/c1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12-13-14-15(16)17/h2-14H2,1H3,(H,16,17)/i1D3,2D2,3D2,4D2,5D2,6D2,7D2,8D2,9D2,10D2,11D2,12D2,13D2,14D2 |
| LEDER | [2 H]C(C([2 H])([2 H])C([2 H])([2 H])C([2 H])([2 H])C([2 H])([2 H])C([2 H])([2 H])C([2 H])([2 H])C([2 H])([2 H])C([2 H])([2 H])C([2 H])([2 H])C([2 H])([2 H])C([2 H])([2 H])C([2 H])([2 H])C(O)=O)([2 H])C([2 H])([2 H])[2 H] |
| IUPAC-namn | pentadecanoic-d29 acid |
| Molekylvikt (g/mol) | 271.58 |
| Formel vikt | 271.41 g/mol |
| Visa mer |