Läs mer
Pentadecanoic-d29 Acid, CDN
Produktkod. 30317243
Change view
Kvantitet:
0.25 g
0.5 g
Förpackningsstorlek:
0.5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet unitSize
30317243 0.5 g 0.5g
30312826 0.25 g -
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Reglering: Begränsningar kan gälla för köp av denna produkt och vi kan behöva begära ytterligare dokumentation från dig.
Produktkod. 30317243 Leverantör CDN Leverantörsnummer CDND40200.5G
Reglering: Begränsningar kan gälla för köp av denna produkt och vi kan behöva begära ytterligare dokumentation från dig.
Discover 4000+ high-quality deuterated compounds, shipping directly from stock for speed. We offer many unique API’s, including active pharmaceutical ingredients, nitrosoamines, amino acids, steroids, gases, pesticides, and fatty acids.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Pentadecanoic-D29 Acid
CAS 130348-95-7
Molekylformel C15HD29O2
Kvantitet 0.5 g
Synonym Pentadecanoic-d29 acid (9 CI), Pentadecanoic acid-d29, Perdeuteropentadecanoic acid, Pentadecanoic-D29 acid
InChI formel InChI=1 S/C15H30O2/c1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12-13-14-15(16)17/h2-14H2,1H3,(H,16,17)/i1D3,2D2,3D2,4D2,5D2,6D2,7D2,8D2,9D2,10D2,11D2,12D2,13D2,14D2
LEDER [2 H]C(C([2 H])([2 H])C([2 H])([2 H])C([2 H])([2 H])C([2 H])([2 H])C([2 H])([2 H])C([2 H])([2 H])C([2 H])([2 H])C([2 H])([2 H])C([2 H])([2 H])C([2 H])([2 H])C([2 H])([2 H])C([2 H])([2 H])C(O)=O)([2 H])C([2 H])([2 H])[2 H]
IUPAC-namn pentadecanoic-d29 acid
Molekylvikt (g/mol) 271.58
Formel vikt 271.41 g/mol
Procent renhet 98 atom % D, min 98% Chemical Purity