Läs mer
Pentadecanoic-d29 Acid, TRC
Produktkod. 30136847
Change view
Kvantitet:
5 mg
10 mg
50 mg
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet
30136847 50 mg
30136765 5 mg
17988549 10 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Reglering: Begränsningar kan gälla för köp av denna produkt och vi kan behöva begära ytterligare dokumentation från dig.
Produktkod. 30136847 Leverantör Toronto Research Chemicals Leverantörsnummer TRCP22049350MG
Reglering: Begränsningar kan gälla för köp av denna produkt och vi kan behöva begära ytterligare dokumentation från dig.
High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 130348-95-7
Molekylformel C15HD29O2
Molekylvikt (g/mol) 271.58
Synonym Pentadecanoic-d29 acid (9CI), Pentadecanoic acid-d29, Perdeuteropentadecanoic acid, Pentadecanoic-D29 acid
IUPAC-namn pentadecanoic-d29 acid
LEDER [2H]C(C([2H])([2H])C([2H])([2H])C([2H])([2H])C([2H])([2H])C([2H])([2H])C([2H])([2H])C([2H])([2H])C([2H])([2H])C([2H])([2H])C([2H])([2H])C([2H])([2H])C([2H])([2H])C(O)=O)([2H])C([2H])([2H])[2H]
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Pentadecanoic-D29 Acid
Kvantitet 50 mg
InChI formel InChI=1S/C15H30O2/c1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12-13-14-15(16)17/h2-14H2,1H3,(H,16,17)/i1D3,2D2,3D2,4D2,5D2,6D2,7D2,8D2,9D2,10D2,11D2,12D2,13D2,14D2
Formel vikt 271.41