Läs mer
Pentadecanolide, 98%
Produktkod. 11453754
Change view
Kvantitet:
25 g
100 g
Förpackningsstorlek:
100g
25g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet unitSize
11453754 25 g 25g
11463754 100 g 100g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 11453754 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer A11341.14
Request Bulk or Custom Format
CAS: 106-02-5 | C15H28O2 | 240.387 g/mol
Pentadecanolide är en monomer som används för att göra PGA-co-pentadekalaktonpolymerer som ska användas vid utveckling av direkt komprimerade depottabletter av svagt lösliga läkemedel som ketoprofen. Pentadekanolid kan användas för syntes av poly(pentadekanolid) (PPDL) genom Novozyme 435-katalyserad ringöppningspolymerisation. Det kan användas som startreagens för syntes av terminalt förgrenade iso-fettsyror (iso-C15-C17).
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
Tillämpningar
Pentadecanolide är en monomer som används för att göra PGA-sampentadekalaktonpolymerer för att användas vid utveckling av direkt komprimerade depottabletter av lättlösliga läkemedel såsom ketoprofen. Pentadekanolid kan användas för syntes av poly(pentadekanolid) (PPDL) genom Novozyme 435-katalyserad ringöppningspolymerisation. Det kan användas som startreagens för syntes av terminalt förgrenade iso-fettsyror (iso-C15-C17).
Löslighet
Löslig i alkohol, dipropylenglykol. Olösligt i vatten.
Anmärkningar
Förvaras svalt. Förvara behållaren väl tillsluten på en torr och väl ventilerad plats. Förvaras åtskilt från starka oxidationsmedel.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 106-02-5
Molekylformel C15H28O2
Molekylvikt (g/mol) 240.387
MDL-nummer MFCD00039667
InChI-nyckel FKUPPRZPSYCDRS-UHFFFAOYSA-N
Synonym cyclopentadecanolide, exaltolide, pentadecanolide, 15-pentadecanolide, pentalide, thibetolide, pentadecan-15-olide, pentadecalactone, muskalactone, muskolactone
PubChem CID 235414
IUPAC-namn oxacyklohexadekan-2-on
LEDER C1CCCCCCCOC(=O)CCCCCC1
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Pentadecanolide
Smältpunkt 33°C to 37°C
Densitet 0.918
Kokpunkt 137°C (2 mmHg)
Flampunkt >110°C (230°F)
Brytningsindex 1.47
Kvantitet 25 g
Beilstein 143710
Merck Index 14,3910
Löslighetsinformation Soluble in alcohol,dipropylene glycol. Insoluble in water.
Formel vikt 240.39
Procent renhet 98%
Visa mer Visa mindre
compliance-icons compliance-icons
Produktbeteckning
  • Pentadecanolide
Signalord
  • Varning
Riskkategorier
  • FARA FÖR SKADLIGA LÅNGTIDSEFFEKTER (FÖR VATTENMILJÖN) Kategori: kronisk 2
  • Preobcutljivost koze Kategorija 1
Faroangivelser
  • H317-Kan orsaka allergisk hudreaktion.
  • H411-Giftigt för vattenlevande organismer med långtidseffekter.
Skyddsangivelse
  • P280-Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd.
  • P302+P352-VID HUDKONTAKT: Tvätta med mycket vatten/.
  • P333+P313-Vid hudirritation eller utslag: Sök läkarhjälp.
Kompletterande information
  • MIXTURE LIST-Contain: Oxacyclohexadecan-2-one
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.