Läs mer
Pentadekanolid, TRC
Produktkod. 30419304
Change view
Kvantitet:
10 g
Produktkod. Kvantitet
30419304 10 g
1 options
Produktkod. 30419304 Leverantör Toronto Research Chemicals Leverantörsnummer TRCP22045010G
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 10-12-2026
Högrena organiska molekyler och analytiska standarder, strategiskt levererade världen över för att möjliggöra innovation och kommersiell framgång.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Oxacyclohexadecan-2-one
CAS 106-02-5
Molekylformel C15 H28 O2
Kvantitet 10 g
Synonym Oxacyclohexadecan-2-one (8CI','9CI','ACI), Pentadecanoic acid','15-hydroxy-','ξ-lactone (6CI','7CI), 1,15-Pentadecanolide, 1-Oxacyclohexadecan-2-one, 15-Hydroxypentadecanoic acid lactone, 15-Pentadecanolactone, 15-Pentadecanolide, 2-Pentadecalone, cpd Supra, CPE 215, Cyclopentadecanolide, Exaltolide, Macrolide Supra, Muskalactone, NSC 36763, Pentadecalactone, Pentadecanolactone, Pentadecanolide, Pentalide, Thibetolide, ω-Pentadecalactone
InChI formel InChI=1S/C15H28O2/c16-15-13-11-9-7-5-3-1-2-4-6-8-10-12-14-17-15/h1-14H2
LEDER O=C1CCCCCCCCCCCCCCO1
IUPAC-namn oxacyklohexadekan-2-ett
Molekylvikt (g/mol) 240.38
Formel vikt 240.2089