Läs mer
Pentaerythritol-2-13C, CDN
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | Pentaerythritol-2-13 C |
| CAS | 334974-06-0 |
| Molekylformel | 13 C C4 H12 O4 |
| Kvantitet | 0.1 g |
| Synonym | 1,3-Propanediol-2-13 C, 2,2-bis(hydroxymethyl)- (9 CI), Pentaerythritol-2-13 C, 2,2-Bis(hydroxymethyl)-1,3-propanediol-2-13 C, Tetra(hydroxymethyl)methane-13 C, Tetrakis(hydroxymethyl)methane-13 C, Pentaerythritol-13 C (methane-13 C) |
| InChI formel | InChI=1 S/C5H12O4/c6-1-5(2-7,3-8)4-9/h6-9 H,1-4H2/i5+1 |
| LEDER | OC[13 C](CO)(CO)CO |
| IUPAC-namn | 2,2-bis(hydroxymethyl)(2 ^{13}C)propane-1,3-diol |
| Molekylvikt (g/mol) | 137.139 |
| Formel vikt | 137.077 g/mol |
| Visa mer |