Läs mer
Pentaerytritol, 98+%
Produktkod. 11438783
Change view
Kvantitet:
250 g
1000 g
5000 g
Förpackningsstorlek:
1000g
250g
5000g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
11438783 1000 g 1000g
11448783 250 g 250g
11458783 5000 g 5000g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 11438783 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer A10520.0B
 Begränsad artikel
I lager
CAS: 115-77-5 | C5H12O4 | 136,147 g/mol
Pentaerytritol används som kemisk mellanprodukt för alkylerade hartser, synthsmörjmedel, pentaerytritoltetranitrat& harts& talloljeestrar. Det används också inom beläggnings-, dynamit- och plastindustrin.
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
Användning Pentaerytritol
används som kemisk mellanprodukt för alkylerade hartser, synthsmörjmedel, pentaerytritoltetranitrat& harts& talloljeestrar. Det används också inom beläggnings-, dynamit- och plastindustrin.
Löslighet Löslig
i vatten: 0,1 g/mL
Anmärkningar
Hygroskopisk. Inkompatibel med starka syror, starka oxidationsmedel, syraklorider, syraanhydrider.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 115-77-5
Molekylformel C5H12O4
Molekylvikt (g/mol) 136.147
MDL-nummer MFCD00004692
InChI-nyckel WXZMFSXDPGVJKK-UHFFFAOYSA-N
Synonym pentaerythritol, pentek, 2,2-bis hydroxymethyl propane-1,3-diol, tetramethylolmethane, monopentaerythritol, auxinutril, maxinutril, monopentek, pentaerythrite, penetek
PubChem CID 8285
IUPAC-namn 2,2-bis(hydroximetyl)propan-1,3-diol
LEDER C(C(CO)(CO)CO)O
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Pentaerythritol
Smältpunkt 260 °C till 264 °C
Densitet 1.396
Kokpunkt 276 °C (30 mmHg)
Flampunkt 240 °C (464 °F)
Kvantitet 1000 g
Beilstein 1679274
Känslighet Hygroskopisk
Merck Index 14,7111
Löslighetsinformation Löslig i vatten: 0,1 g/ml
Formel vikt 136.15
Procent renhet ≥98%
Visa mer Visa mindre
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.